Läs mer
Tocris Bioscience™ BAM 15
GREENER_CHOICE
Mitochondrial protonophore uncoupler
Brand:  Tocris Bioscience™ 5737/50
Encompass
Produktkod. 15727086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler; uncouples oxidative phosphorylation in L6 myoblast mitochondria in vitro (EC50 = 270 nM). Does not depolarize the plasma membrane. Protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
Specifikationer
Specifikationer
N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine
210302-17-3
50 mg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.