Läs mer
Tocris Bioscience™ BAM 15
Beskrivning
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler; uncouples oxidative phosphorylation in L6 myoblast mitochondria in vitro (EC50 = 270 nM). Does not depolarize the plasma membrane. Protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine |
| CAS | 210302-17-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Oxidative Phosphorylation Inhibitors |
| Molekylformel | C16H10F2N6O |
| Formel vikt | 340.29 |
| Renhet | >98% |