Läs mer
BAM 15, MedChemExpress
Beskrivning
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAM 15 |
| CAS | 210302-17-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10F2N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.29 |
| Formel vikt | 340.29 |
| Visa mer |