Läs mer
BAM7, MedChemExpress
Beskrivning
BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAM7 |
| CAS | 331244-89-4 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19N5O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCOC1=CC=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C3=NC(C4=CC=CC=C4)=CS3)C\2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.47 |
| Formel vikt | 405.47 |
| Visa mer |