Läs mer
Bamaquimast, MedChemExpress
Produktkod. 16489886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489886 50 mg -
16483358 10 mg -
16446087 5 mg 5mg
16444606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101427
MedChemExpress Bamaquimast (F 10126; L 0042) is a potent antiasthmatic drug.
Bamaquimast (F 10126
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bamaquimast
Fysisk form Solid
CAS 135779-82-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21N3O3
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym F 10126 L 0042
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (329.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(CCC)C2=C(C=CC=C2)N=C1CCCOC(NC)=O
Molekylvikt (g/mol) 303.36
Formel vikt 303.36
Procent renhet 98.0%