Läs mer
BAMB-4, MedChemExpress
Produktkod. 16437138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16437138 10 mg -
16499667 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16437138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16694
MedChemExpress BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAMB-4
Fysisk form Solid
CAS 891025-25-5
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12N2O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym ITPKA-IN-C14
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(C)C=C1)NC2=NOC3=CC=CC=C23
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Formel vikt 252.27
Procent renhet 99.46%