Läs mer
uvex Bambu TwinFlex™ D xg Skärskyddshandskar
Produktkod. 17532905 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17532905 6
17542905 7
17552905 8
17562905 9
17572905 10
17582905 11
17592905 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17532905 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6009006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2247.24 SEK / 10 par
    Save 132.76 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Bambu TwinFlex™ teknologin kombinerar det bästa av två världar i en fin 18-gauge skärskyddshandske (Cut Level D).
Bambu TwinFlex™ D xg: Hållbarhet, komfort och känslighet kombinerat med högt skärskydd (CutD)
Den patenterade bambu TwinFlex™ teknologin kombinerar det bästa av två världar i en fin 18-gauge skärskyddshandske (Cut Level D). På insidan av handsken upplever bärarna en märkbar komfort för sin hud tack vare bambu-viskos. Den smidiga passformen och höga fuktupptagningen med en snabb verkan ger långvarig komfort och hög användaracceptans. Med en flexibel passform tack vare bambu-viskos, anpassar handsken sig exakt för att passa handens form inom 3 till 5 minuter efter användning. Högpresterande fibrer erbjuder en hög nivå av skydd mot nötnings- och skärrisker. Den extra skyddszonen i området mellan tummen och pekfingret ger dubbelt så nötningsmotstånd (200%) jämfört med handskens insida för att öka dess livslängd/hållbarhet. Tack vare Xtra-Grip aqua-polymer skumbeläggning, Bamboo TwinFlex™ D xg ger utmärkt grepp i torra och lätt fuktiga/oljiga förhållanden. Dessutom bambu TwinFlex D xg innehåller totalt 45 % hållbara material: återvunnen polyamid och bambu-viskos, som är baserad på förnybara råvaror.
Allmänna funktioner:
  • Utmärkt känslighet i skärskyddsnivå D
  • Hög nivå av bärkomfort tack vare bambufiber
  • 45 % hållbara material: återvunnen polyamid och bambuviskos, som är baserad på förnybara råvaror
  • Hög effektivitet tack vare lång livslängd, allt tack vare skydd + premium Xtra-Grip-beläggning
  • CO2-neutral produktion i Tyskland, fri från lösningsmedel
Skyddsfunktioner
  • Certifierad enligt EN 388:2016 (4 X 4 1 D) och EN 407 (X 1 XXXX)
  • Dermatologiskt testad för hudkompatibilitet, fri från allergiframkallande acceleratorer
  • Särskilt lätt, tunn och flexibel med högt skärskydd (4X41D enligt EN 388:2016)
  • Inget behov av att ta av handsken tack vare pekskärmskapacitet skyddszon med slät materialyta säkerställer problemfritt arbetsflöde i enlighet med EN 407, modellen är lämplig för kontaktvärme upp till +100° C
Komfortfunktioner
  • Patenterad bambu TwinFlex™ garnteknik
  • Silkesmjuk känsla mot huden
  • Snabb absorption och hög retention av fukt
  • Adaptiv passform: Anpassar sig exakt för att passa formen på vilken hand som helst inom 3 till 5 minuter efter användning
Användningsområden
  • Installation av skarpkantade eller obratade delar
  • Glas- och metallindustri, fordonsindustri
  • Precisionsarbete
  • Kvalitetskontroll
  • Områden med användning av pekskärmar livsmedelsbearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 XXXX)
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Aqua-Polymer
Färg Klart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu-viskos, Elastan, HPPE, Polyamid, Stål
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4 X 4 1 D
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001; ISO 14001; OEKO-TEX™ Standard 100 , proDerm, uvex ren standard