Läs mer
uvex Bambu TwinFlex™ D xg Skärskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Beskrivning
Bambu TwinFlex™ D xg: Hållbarhet, komfort och känslighet kombinerat med högt skärskydd (CutD)
Den patenterade bambu TwinFlex™ teknologin kombinerar det bästa av två världar i en fin 18-gauge skärskyddshandske (Cut Level D). På insidan av handsken upplever bärarna en märkbar komfort för sin hud tack vare bambu-viskos. Den smidiga passformen och höga fuktupptagningen med en snabb verkan ger långvarig komfort och hög användaracceptans. Med en flexibel passform tack vare bambu-viskos, anpassar handsken sig exakt för att passa handens form inom 3 till 5 minuter efter användning. Högpresterande fibrer erbjuder en hög nivå av skydd mot nötnings- och skärrisker. Den extra skyddszonen i området mellan tummen och pekfingret ger dubbelt så nötningsmotstånd (200%) jämfört med handskens insida för att öka dess livslängd/hållbarhet. Tack vare Xtra-Grip aqua-polymer skumbeläggning, Bamboo TwinFlex™ D xg ger utmärkt grepp i torra och lätt fuktiga/oljiga förhållanden. Dessutom bambu TwinFlex D xg innehåller totalt 45 % hållbara material: återvunnen polyamid och bambu-viskos, som är baserad på förnybara råvaror.
Allmänna funktioner:
- Utmärkt känslighet i skärskyddsnivå D
- Hög nivå av bärkomfort tack vare bambufiber
- 45 % hållbara material: återvunnen polyamid och bambuviskos, som är baserad på förnybara råvaror
- Hög effektivitet tack vare lång livslängd, allt tack vare skydd + premium Xtra-Grip-beläggning
- CO2-neutral produktion i Tyskland, fri från lösningsmedel
Skyddsfunktioner
- Certifierad enligt EN 388:2016 (4 X 4 1 D) och EN 407 (X 1 XXXX)
- Dermatologiskt testad för hudkompatibilitet, fri från allergiframkallande acceleratorer
- Särskilt lätt, tunn och flexibel med högt skärskydd (4X41D enligt EN 388:2016)
- Inget behov av att ta av handsken tack vare pekskärmskapacitet skyddszon med slät materialyta säkerställer problemfritt arbetsflöde i enlighet med EN 407, modellen är lämplig för kontaktvärme upp till +100° C
Komfortfunktioner
- Patenterad bambu TwinFlex™ garnteknik
- Silkesmjuk känsla mot huden
- Snabb absorption och hög retention av fukt
- Adaptiv passform: Anpassar sig exakt för att passa formen på vilken hand som helst inom 3 till 5 minuter efter användning
Användningsområden
- Installation av skarpkantade eller obratade delar
- Glas- och metallindustri, fordonsindustri
- Precisionsarbete
- Kvalitetskontroll
- Områden med användning av pekskärmar livsmedelsbearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 XXXX) |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Aqua-Polymer |
| Färg | Klart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bambu-viskos, Elastan, HPPE, Polyamid, Stål |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | EN 388:4 X 4 1 D |
| Visa mer |