Läs mer
Bambuterolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30459845
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459845 10 mg
1 options
Produktkod. 30459845 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Analyt- eller komponentnamn Bambuterol hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC-namn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl] N,N-dimetylkarbamat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 403.9
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 403,1874 g/mol