Läs mer
Bambuterolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17952946
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17952946 100 mg
1 options
Produktkod. 17952946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0773.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bambuterolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Analyt- eller komponentnamn Bambuterol hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
LEDER Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC-namn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl] N,N-dimetylkarbamat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 403.9
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 403,1874 g/mol