Läs mer
Bambuterolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30133846
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133846 100 mg
17931425 25 mg
17911075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB117500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81732-46-9
Molekylformel C18 H29 N3 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 403.9
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester, monohydrochloride (9CI), Bambec, Bambuterol hydrochloride, KWD 2183
IUPAC-namn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl] N,N-dimetylkarbamat; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bambuterol hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Formel vikt 403.1874