Läs mer
Bambuterol monokarbamat hydroklorid, TRC
Produktkod. 30132975
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132975 50 mg
17970605 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11751550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81732-52-7
Molekylformel C15 H24 N2 O4 . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 332.82
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 3-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl ester, monohydrochloride (9CI), Bambuterol monocarbamate hydrochloride, 3-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl dimethylcarbamate hydrochloride
IUPAC-namn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyfenyl] N,N-dimetylkarbamat; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(O)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bambuterol Monocarbamate Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4.ClH/c1-15(2,3)16-9-13(19)10-6-11(18)8-12(7-10)21-14(20)17(4)5;/h6-8,13,16,18-19H,9H2,1-5H3;1H
Formel vikt 332.1503