Läs mer
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Komponenter | 10 mM Tris-HCl (pH 8,0 vid 37°°C); 5 mM MgCl2; 100 mM KCl; 0,02 % Triton X-100; 0,1 mg/ml BSA |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| Kvantitet | 4000 U |
| Produkttyp | BamHI |