missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bamifylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bamifylline |
| CAS | 2016-63-9 |
| Molekylformel | C20H27N5O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 8012CB, 8102 CB, 8'-Benzyl-7-(2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl)theophylline, Bamiphylline, Benzetamophylline, Benzethamophylline |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N5O3/c1-4-24(12-13-26)10-11-25-16(14-15-8-6-5-7-9-15)21-18-17(25)19(27)23(3)20(28)22(18)2/h5-9,26H,4,10-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CCO)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c13 |
| IUPAC-namn | 8-benzyl-7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.46 |
| Formel vikt | 385.2114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?