Läs mer
BAN ORL 24, MedChemExpress
Produktkod. 16495558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495558 10 mg -
16471727 50 mg 50mg
16456116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13222
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.
BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAN ORL 24
CAS 1401463-54-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H37Cl2N3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (394.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (197.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H]1N(CC2=CC=CC=C2)CCC1)NCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 506.51
Formel vikt 506.51
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.