missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Band 3 Antibody (Q1/156) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18311232 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18311232 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18311232 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308610

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Band 3 Monoclonal specifically detects Band 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Band 3
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona Q1/156
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot : 1-2 ug/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1-2 ug/mL
Formulering 10mM PBS
Gene Alias AE 1, AE1MGC126619, Anion exchange protein 1, Anion exchanger 1, band 3 anion transport protein, BND3, CD233, CD233 antigen, DI, EMPB3, EPB3MGC126623, erythrocyte membrane protein band 3, erythroid anion exchange protein, FR, Froese blood group, MGC116750, MGC116753, RTA1A, Solute carrier family 4 member 1, solute carrier family 4, anion exchanger, member 1 (erythrocyte membraneprotein band 3, Diego blood group), solute carrier family 4, anion exchanger, number 1, SW, Swann blood group, Waldner blood group, WD, WD1, WR, Wright blood group
Värd art Mouse
Immunogen Human fetal liver cells.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6521
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.