Läs mer
Invitrogen™ Bandmate™ Automated Western Blot Processor
Produktkod. 17102886
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17102886 1 system Varje
1 options
Produktkod. 17102886 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BW1000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Bandmate Automated Western Blot Processor är ett bänkinstrument som automatiskt utför de praktiska stegen av western blot-bearbetning, inklusive blockering, tvättning och antikroppsinkubationer.
Bandmate Automated Western Blot Processor är ett bänkinstrument som automatiskt utför de praktiska stegen av western blot-bearbetning, inklusive blockering, tvättning och antikroppsinkubationer. Bandmate-processorn kräver inga speciella reagenser och är programmerbar, så minimal ansträngning krävs för installation och för att bearbeta dina blottar.
Bandmate Automated Western Blot Processor-funktioner inkluderar:
  • Helt automatiserade antikroppsinkubations- och tvättsteg
  • Använd så lite som 5 ml antikropp för miniblottar eller 7,5 ml för midiblottar
  • Primära och sekundära antikroppar kan återvinnas
  • Bearbeta 1–4 mini eller 1–2 midi blottar samtidigt
  • Justerbara parametrar och protokollsteg som är lätta att ändra
    • Doseringsvolymer från 10 till 150 ml med upp till 10 repetitioner per steg
    • Gunghastigheter från 5 till 40 cykler per minut
    • Inkubations-/vaggningstider från 1 min till 96 timmar
    • Programmerbart alternativ för sköljningssteg
  • Färdig att använda utan speciella reagenser som krävs
  • Lätt att ta bort bearbetnings- och uppsamlingsbrickor för enkel rengöring
  • Ytterligare brickor eller ersättningstillbehör kan beställas separat
Hur det fungerar
Antikroppslösningar förbereds och laddas i Bandmate-reagensrör, sedan väljs ett förprogrammerat eller lagrat anpassat protokoll från pekplattans gränssnitt. Förberedd tvättbuffert förvaras i en separat flaska. Efter att programmet har startat utförs alla bearbetningssteg på ett synkroniserat sätt utan att ytterligare inmatning behövs—bara ställ in och gå iväg.
Allt eftersom protokollet fortskrider punkteras bottnarna av Bandmate-reagensrören för att leverera antikroppar till bearbetningsbrickorna. Efter inkubation leds antikroppar in i rör för återvinning av antikroppar för återanvändning i framtida experiment, om så önskas. Med detta unika dispenseringssystem passerar inte antikroppar genom fasta slangar, vilket minimerar potentiell korskontaminering.
Konsekvent resultat från låga antikroppsvolymer
Bandmate-processorns exakta timing av inkubationsstegen och enhetlig reagensvolymdispensering hjälper till att ge konsekventa resultat från blot-till-blot och person-till-person. Bandmate-processorn ger en konsekvent vaggande rörelse under inkubations- och tvättstegen. Den vaggande rörelsen i kombination med de unika böjda inkubationsbrickorna hjälper till att minimera de nödvändiga antikroppsvolymerna. Antikroppsvolymer så låga som 3,5 ml för miniblottar och 5 ml för midiblottar kan användas. Dessutom kan Bandmate-processorn ställas in för att köras i rumstemperatur eller i ett kallt rum över natten. För enkelhetens skull hålls den slutliga tvättbufferten i bearbetningsbrickan och vaggningsrörelsen bibehålls så att blottarna förblir mättade och redo för detektionssteget.
Bandmate-processorn levereras med allt som behövs för att bearbeta upp till fyra miniblottar eller två midiblottar samtidigt. De enda nödvändiga förbrukningsvarorna är Bandmate-reagensrören, som byts ut med varje bearbetningsexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning InvitrogenTM BandmateTM Automated Western Blot Processor
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) Bandmate-tillbehör
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Bandmate
Genomströmning 2 Midi- eller 4 Mini-blottar
Typ Western-enhet
Fuktighetsområde 5-90 % för temperaturer 4-40 °C
Inkluderar Instrument, buffertflaska, 2 avfallsbrickor, 2 trattbrickor, 2 miniblotbrickor, 2 midiblotbrickor, 2 bricklock, nätsladd, 40 reagensrör, 8 koniska rör, snabbreferensguide
Strömkrav 12 VDC, 5 amp
Kvantitet 1 system
Frakt skick Omgivning
Temperatur (engelska) Max 104 °F
Temperatur (engelska) Drift 39,2-104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Drift 4-40°C
Temperaturområde (metriskt) 4-40 °C
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 24 x 15,5 x 16,5 tum
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 60.96 cm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 39.37 cm
Höjd (engelska) 16,5 tum
Höjd (metrisk) 41.91 cm
Vikt 40 lb
Vikt (engelska) 40 lb
Vikt (metrisk) 18 kg
Elektriska krav 12 VDC, 5 amp