Beskrivning
Detta brickskydd krävs för att skydda blottar och reagenser under bearbetning av western blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Bandmate Facklock |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Typ | Facklock |
| Kvantitet | 1 facklock |
| Frakt skick | Omgivning |
| Mått (L x B x H) | 21 cm x 12.7 cm x 0.953 cm |
| Vikt | 0.091 kg |
| Visa mer |