Läs mer
Invitrogen™ Bandmate™ Trattbricka
Produktkod. 17135822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 bricka
Produktkod. Kvantitet
17135822 1 bricka
1 options
Produktkod. 17135822 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BW0040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    2073.75 SEK / Paket med 1
    Save 551.25 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De Bandmate Funnel Tray är en ersättningsbricka speciellt designad för användning med Bandmate Automatiserad Western Blot-processor.
Denna trattbricka krävs för kanalisering av antikroppslösning till antikroppsåtervinningsrör och för att styra använd buffert till avfallsbrickor under western blot-bearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Bandmate Trattbricka
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Typ Trattbricka
Kvantitet 1 bricka
Frakt skick Omgivning
Mått (L x B x H) 25.65 cm x 21.59 cm x 6.05 cm
Vikt 0.227 kg
Vikt (engelska) 8 oz
Vikt (metrisk) 0.227 kg