Beskrivning
Varje blot-bricka kan stödja bearbetningen av en midi-size blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Bandmate Midi Blot Brickor |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Typ | Blot Processing Fack |
| Kvantitet | 2 brickor |
| Frakt skick | Omgivning |
| Mått (L x B x H) | 19.05 cm x 15.24 cm x 9.525 cm |
| Vikt | 0.181 kg |
| Visa mer |