Läs mer
Invitrogen™ Bandmate™ Mini Blot Brickor
Produktkod. 17155822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 brickor
Produktkod. Kvantitet
17155822 2 brickor
1 options
Produktkod. 17155822 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BW0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 SEK
    1927.60 SEK / Paket med 2
    Save 512.40 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Bandmate Mini Blot Trays är ersättningsbrickor speciellt designade för användning med Bandmate Automatiserad Western Blot-processor.
Varje blötbricka kan stödja bearbetningen av upp till två blöts i ministorlek samtidigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Bandmate Mini Blot Brickor
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Typ Blot Processing Fack
Kvantitet 2 brickor
Frakt skick Omgivning
Mått (L x B x H) 19.05 cm x 15.24 cm x 9.525 cm
Vikt 0.181 kg
Vikt (engelska) 6,38 oz
Vikt (metrisk) 0.181 kg