Läs mer
Invitrogen™ Bandmate™ Reagensrör
Produktkod. 17103319 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 rör
500 rör
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17103319 100 rör
17193309 500 rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17103319 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BW020X5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bandmate Reagensrör är speciellt utformade för användning med Bandmate Automatiserad Western Blot-processor.
Rören krävs för att dispensera primära och sekundära antikroppar i Bandmate mini- och midi-inkubationsbrickor under den automatiserade western blot-bearbetningsproceduren. Två reagensrör krävs för varje blöt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Bandmate Reagensrör, 100 st
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Typ Reagensrör
Kvantitet 100 rör
Frakt skick Omgivning