Beskrivning
Rören krävs för att dispensera primära och sekundära antikroppar i Bandmate mini- och midi-inkubationsbrickor under den automatiserade western blot-bearbetningsproceduren. Två reagensrör krävs för varje blöt.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Bandmate Reagensrör, 500 st |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Typ | Reagensrör |
| Kvantitet | 500 rör |
| Frakt skick | Omgivning |