Beskrivning
Denna avfallsbricka krävs för att fånga upp avfall som genereras under western blot-bearbetning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Bandmate Avfallsbricka |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | Invitrogen Bandmate Automatiserad Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Typ | Avfallsbricka |
| Kvantitet | 1 bricka |
| Frakt skick | Omgivning |
| Mått (L x B x H) | 38.1 cm x 1.588 cm x 10.16 cm |
| Vikt | 0.5 kg |
| Visa mer |