Läs mer
Thermo Scientific™ Bantam™ Avjonisator
Produktkod. 12750666 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12750666
Brand: Thermo Scientific™ D0805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa denna ekonomiska vattenavjonisator till en specifik applikation med en mängd olika patroner. Resistiviteten är lätt att se direkt från enheten.
Anpassa Thermo Scientific™ Bantam™ Avjoniserare för din specifika applikation genom att välja lämplig patron. Ett idealiskt val för ett ekonomiskt sätt att avjonisera vatten, denna avjonisator låter dig enkelt se resistiviteten direkt från enheten.
Funktioner
  • Idealisk för applikationer som kräver upp till 38L/h. av renat vatten
  • Point-of-use polering av förbehandlat vatten eller enstegsbehandling av kranvatten
  • Direktläsande renhetsmonitor
  • Monteras på bänkskiva eller vägg
Innehåller:
  • 3′ (91 cm) inloppsslang
Krävs
  • Patroner (säljs separat)
Rekommenderas för:
  • Förbehandling
  • Avjonisering
Anmärkning:
Designad för applikationer utan tryck. Utgående vatten måste ledas till en atmosfäriskt ventilerad behållare; inget mottryck kan accepteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bantam Avjonisator, 240V
Flödeshastighet Upp till 38 l/h.
Inloppstryck 5 till 70 psi
Modell Bantam Avjonisator
Resistivitet 25 000 till 18 000 000Ω· cm
Typ Avjonisator
Mått (L x B x H) 8,75 x 6 x 28,5 tum. (22 x 15 x 72 cm)
Längd (engelska) 8,75 tum.
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (engelska) 28,5 tum
Höjd (metrisk) 72 cm
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Spänning 240 V
Frekvens 50/60 Hz