Läs mer
MedChemExpress Baohuoside I
Produktkod. 16478818
Encompass_Preferred
Change view
10 mg
Produktkod.
16478818 10 mg
1 options
Produktkod. 16478818 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0011
MedChemExpress Baohuoside I, a flavonoid isolated from Epimedium koreanum Nakai, acts as an inhibitor of CXCR4, downregulates CXCR4 expression, induces apoptosis and shows anti-tumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 514.52 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 113558-15-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.37%
Löslighet DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.19 mM)
Synonym Icariin-II∣ Icariside-II
Mål CXCR∣Apoptosis