Läs mer
BAPTA, 97 %
Produktkod. 11494594
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494594 25 g 25g
11474594 1 g 1g
11484594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494594 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13190.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476,44 g/mol
Fungerar som en kalciumkelatorBAPTA används som ett selektivt kalciumkelaterande reagens. Den är lämplig för spektrofotometrisk övervakning av kalciumnivåer. Det är en lipofil diestrar av kelatbildaren som används för hämning av proteolytiska aktiviteter hos vissa metalloproteinaser, kalpain och transkateterarteriell kemoembolisering (TACE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fungerar som en kalciumkelatorBAPTA används som ett selektivt kalciumkelaterande reagens. Den är lämplig för spektrofotometrisk övervakning av kalciumnivåer. Det är en lipofil diestrar av kelatbildaren som används för hämning av proteolytiska aktiviteter hos vissa metalloproteinaser, kalpain och transkateterarteriell kemoembolisering (TACE).
Löslighet Löslig i vatten och
natriumbikarbonat.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85233-19-8
Molekylformel C22H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 476.44
MDL-nummer MFCD00036255
InChI-nyckel FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
IUPAC-namn 2-{[2-(2-{2-[bis(karboximetyl)amino]fenoxi}etoxi)fenyl](karboximetyl)amino}ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAPTA
Smältpunkt ∼174 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,957
Löslighetsinformation Löslig i vatten och natriumbikarbonat.
Formel vikt 476.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.