Learn More
BAPTA-AM, MedChemExpress
Code produit 16495807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
16495807 5 mg -
16479636 50 mg 50mg
16453078 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16495807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100545
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
Spécification
Kemiskt namn eller material BAPTA-AM
CAS 126150-97-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H40N2O18
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (65.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(OCOC(C)=O)CN(C(C=CC=C1)=C1OCCOC(C=CC=C2)=C2N(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 764.68
Formel vikt 764.68
Procent renhet 98.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.