Läs mer
BAPTA-AM, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis (2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 764.2276 |
| Frakt skick | Room Temperature |