Läs mer
BAPTA, MedChemExpress
Produktkod. 16451516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451516 500 mg
16424246 100 mg
16400906 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100168
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress BAPTA is a non-permeable, selective extracellular calcium chelator, with 105-fold greater affinity for Ca2+ than Mg2+. BAPTA is a valuable tool to study the role of calcium in cell signaling.
BAPTA is a non-permeable, selective extracellular calcium chelator, with 105-fold greater affinity for Ca2+ than Mg2+. BAPTA is a valuable tool to study the role of calcium in cell signaling.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material BAPTA
CAS 85233-19-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N2O10
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation 1M NaOH : 100 mg/mL (209.89 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 15.62 mg/mL (32.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(O)CN(C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 476.43
Formel vikt 476.43
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.