Läs mer
BAPTA-tetracesium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAPTA-tetracesium Salt |
| CAS | 480436-84-8 |
| Molekylformel | C22H20Cs4N2O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N'-[1,2-Ethanediylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis[N-(carboxymethyl)glycine Tetracesium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O10.4Cs/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4 |
| LEDER | O=C(CN(CC(O[Cs])=O)C(C=CC=C1)=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(O[Cs])=O)CC(O[Cs])=O)O[Cs] |
| IUPAC-namn | cesium 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1004.02 |
| Formel vikt | 1003.73 |