Läs mer
BAPTA tetraethyl ester, 98+%
Produktkod. 11475087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475087 5 g 5g
11465087 1 g 1g
11485087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21971.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73630-07-6 | C30H40N2O10 | 588.654 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73630-07-6
Molekylformel C30H40N2O10
Molekylvikt (g/mol) 588.654
MDL-nummer MFCD00532663
InChI-nyckel OLXCPQDFHUCXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetate, 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino phenoxy ethoxy phenyl-2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino ethanoate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy phenyl 2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 339960
IUPAC-namn etyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-etoxi-2-oxoetyl)amino]fenoxi]etoxi]-N-(2-etoxi-2-oxoetyl)anilino]acetat
LEDER CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAPTA tetraethyl ester
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 588.66
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.