Läs mer
BAPTA-tetrapotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAPTA-tetrapotassium Salt |
| CAS | 73630-08-7 |
| Molekylformel | C22 H20 N2 O10 . 4 K |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N'-[1,2-Ethanediylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis[N-(carboxymethyl)glycine Tetrapotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O10.4K/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4 |
| LEDER | [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | tetrapotassium;2-[2-[2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(carboxylatomethyl)anilino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 628.79 |
| Formel vikt | 627.9666 |