Läs mer
BAPTA tetranatriumsalthydrat, 98 %
Produktkod. 11475906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475906 5 g 5g
11465906 1 g 1g
11485906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22258.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564,37 g/mol
BAPTA tetrasodium salt hydrate är en högkvalitativ och känslig förening för kalciumsignaleringsstudier (undersökning av signaltransduktion och apoptotiska kaskader och neurovetenskaplig forskning). BAPTA, Tetrasodium Salt är användbart för spektrofotometrisk övervakning av extracellulära Ca2+-nivåer, med mycket liten känslighet för pH. Har även använts för mätning och kontroll av Ca2+-nivåer i ägg, kromaffinceller, muskelceller, retinala celler och pankreasceller. BAPTA-Na4 är en fluorescerande förening som används för att bestämma fritt Ca2+ genom att utföra fluorescensemissionsskanningar vid en excitationsvåglängd på 299 nm och mäta emissionsvåglängden vid 360 nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
BAPTA tetranatriumsalthydrat är en högkvalitativ och känslig förening för kalciumsignaleringsstudier (undersökning av signaltransduktion och apoptotiska kaskader och neurovetenskaplig forskning). BAPTA, Tetrasodium Salt är användbart för spektrofotometrisk övervakning av extracellulära Ca2+-nivåer, med mycket liten känslighet för pH. Har även använts för mätning och kontroll av Ca2+-nivåer i ägg, kromaffinceller, muskelceller, retinala celler och pankreasceller. BAPTA-Na4 är en fluorescerande förening som används för att bestämma fritt Ca2+ genom att utföra fluorescensemissionsskanningar vid en excitationsvåglängd på 299 nm och mäta emissionsvåglängden vid 360 nm.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336624-09-0
Molekylformel C22H20N2Na4O10
Molekylvikt (g/mol) 564.37
MDL-nummer MFCD02683087
InChI-nyckel ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Synonym bapta-na4, bapta tetrasodium, bapta tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, bapta, tetrasodium salt, bapta tetrasodium salt hydrate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy-ethane-n,n,n, n-tetraacetic acid tetrasodium salt, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt hplc
PubChem CID 2734965
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAPTA tetrasodium salt hydrate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn tetranatrium;2-[2-[2-[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]fenoxi]etoxi]-N-(karboxylatmetyl)anilino]acetat
Formel vikt 564,37 (Vattenlös)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.