Läs mer
Tocris Bioscience™ BAPTA
Beskrivning
Selective calcium chelator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAPTA |
| CAS | 85233-19-8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C22H24N2O10 |
| Formel vikt | 476.23 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.44 |