Läs mer
BAPTA, TRC
Produktkod. 30346130
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30346130 250 mg
1 options
Produktkod. 30346130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB123500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
CAS 85233-19-8
Molekylformel C22 H24 N2 O10
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
LEDER OC(=O)CN(CC(=O)O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[2-[bis(karboxymetyl)amino]fenoxi]etoxy]-N-(karboxymetyl)anilino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 476.43
Formel vikt 476.1431