Läs mer
Baquiloprim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309687
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309687 1 ml
1 options
Produktkod. 30309687 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10419000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Analyt- eller komponentnamn Baquiloprim
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
InChI formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
LEDER CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
IUPAC-namn 5-[[8-(dimetylamino)-7-metylkinolin-5-yl]metyl]pyrimidin-2,4-diamin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 308.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 308,1749 g/mol