Läs mer
Baquiloprim-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baquiloprim-2,4-dione |
| CAS | 83028-30-2 |
| Molekylformel | C17H18N4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O2/c1-10-7-11(8-12-9-19-17(23)20-16(12)22)13-5-4-6-18-14(13)15(10)21(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,22,23) |
| LEDER | CN(C)c1c(C)cc(CC2=CNC(=O)NC2=O)c3cccnc13 |
| IUPAC-namn | 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.35 |
| Formel vikt | 310.143 |