Läs mer
Baquiloprim, TRC
Produktkod. 17924495
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17924495 25 mg -
17962655 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17924495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11800025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102280-35-3
Molekylformel C17 H20 N6
Molekylvikt (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC-namn 5-[[8-(dimetylamino)-7-metylkinolin-5-yl]metyl]pyrimidin-2,4-diamin
LEDER CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Baquiloprim
Analyt- eller komponentnamn Baquiloprim
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 308.1749
Procent renhet >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.