Läs mer
Baquiloprim, TRC
Produktkod. 17962655
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17962655 2.5 mg 2.5mg
17924495 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1180002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102280-35-3
Molekylformel C17 H20 N6
Molekylvikt (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC-namn 5-[[8-(dimetylamino)-7-metylkinolin-5-yl]metyl]pyrimidin-2,4-diamin
LEDER CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baquiloprim
Analyt- eller komponentnamn Baquiloprim
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 308.1749
Procent renhet >95%