Learn More
BAR501, MedChemExpress
Description
BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BAR501 |
| CAS | 1632118-69-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H46O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 120 mg/mL (295.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.96 mM) |
| LEDER | C[C@H](CCCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.64 |
| Formel vikt | 406.64 |
| Show More |