Läs mer
BAR502, MedChemExpress
Produktkod. 16476037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476037 5 mg
16453318 10 mg
16444566 100 mg
16430749 1 mg
16429856 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16476037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101273
MedChemExpress BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAR502
CAS 1612191-86-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H44O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMF : 50 mg/mL (127.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (127.35 mM)
LEDER C[C@H](CCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvikt (g/mol) 392.62
Formel vikt 392.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation