Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barasertib |
| CAS | 722544-51-6 |
| Synonym | 3-[[7-[3-[Etyl(2-hydroxietyl)amino]propoxi]-4-kinazolinyl]amino]-N-(3-fluorfenyl)-1 H-pyrazol-5-acetamid; AZD1152-HQPA |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C26 H30 F N7 O3 |
| Formel vikt | 507.57 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barasertib
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Barasertib