missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Barasertib-HQPA, MedChemExpress

Produktkod. 16496027
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496027 5 mg
16484556 100 mg
16473308 10 mg
16459846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10126

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Barasertib-HQPA (AZD2811) is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib-HQPA (AZD2811) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.

Barasertib-HQPA (AZD2811) is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib-HQPA (AZD2811) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Barasertib-HQPA
CAS 722544-51-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30FN7O3
Kvantitet 5 mg
Synonym AZD2811 INH-34 AZD1152-HQPA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 22 mg/mL (43.34 mM)
LEDER O=C(CC1=NNC(NC2=C3C=CC(OCCCN(CCO)CC)=CC3=NC=N2)=C1)NC4=CC=CC(F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 507.56
Formel vikt 507.56
Procent renhet 98.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.