Beskrivning
- Designad för snabb och enkel montering utan verktyg.
- Kombinera dessa enkla och ekonomiska kopplingar med flexibla slangar.
- För användning i lågtrycksapplikationer (vanligen mindre än 30psi).
- Satsen innehåller följande kontakter:
- Armbågar: 1/16 tum, 3/32 tum, 1/8 tum, 5/32 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 5/16 tum.
- T-shirts: 1/16 tum, 3/32 tum, 1/8 tum, 5/32 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 5/16 tum.
- Y-kontakter: 1/16 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 3/8 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hullingförsedd armbåge/tee/Y-kopplingssats. |
| Material | HDPE |
| Förpackningsmängd | Set med 1 |
| Inkluderar | Armbågar: 1/16 tum, 3/32 tum, 1/8 tum, 5/32 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 5/16 tum. T-shirts: 1/16 tum, 3/32 tum, 1/8 tum, 5/32 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 5/16 tum. Y-kontakter: 1/16 tum, 3/16 tum, 1/4 tum, 3/8 tum. |