Läs mer
Masterflex™ Hullingförsedd NPT Hane röradapter armbågar
Produktkod. 15385696 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15385696 Polypropen Paket med 5
1 options
Produktkod. 15385696 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4061069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 SEK
    234.87 SEK / Paket med 5
    Save 62.13 SEK
    20% Av
I lager
Idealisk för lågtrycksapplikationer
  • Dessa ekonomiska hullingförsedda beslag ansluter enkelt vätskebanor utan användning av verktyg.
  • Sätt bara din flexibla slang eller slang på hullingen för att skapa en säker tätning.
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer.
  • Kemiskt resistent.
  • Finns i en mängd olika storlekar, material och konfigurationer.
Specifikationer
Beskrivning Barb x NPT(M)
Material Polypropen
Steriliseringsmetod Etylenoxid, Gamma
Produkttyp Hullingförsedd NPT hanrörsadapterarmbågar, naturlig PP, 3/4 tum. NPT x 3/4 tum.