Beskrivning
- Klar polypropen
- Passar 1,59 mm slang
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hullingförsedd T-kontakt, polypropen 1,59 mm |
| Diameter (metrisk) | 1,59 mm ID |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 19 mm |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Slanganslutning |