Allmän beskrivning
•Barbitursyra är ett vitt, luktfritt, vattenlösligt kristallint pulver
• Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium
Användningsområden
•Barbitursyra använder Knoevenegal-kondensationsreaktionen för att omvandlas till barbituratläkemedel som fungerar som dämpande medel i centrala nervsystemet
• Det är en aktiv ingrediens i syntesen av vitamin B12
• Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barbituric acid |
| Namnnotering | 99+% |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Merck Index | 15, 958 |
| Formel vikt | 128.09 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.