Läs mer
Barbitursyra, 99+%
Produktkod. 10656404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10656404 500 g 500g
10072400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656404 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180925000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Barbitursyra, CAS # 67-52-7, (synonym: malonylurea) är moderföreningen som används vid produktionen av barbiturater som fungerar som lugnande läkemedel. Det används också i stor utsträckning vid tillverkning av plaster, textilier och polymerer. | CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Barbitursyra är ett vitt, luktfritt, vattenlösligt kristallint pulver
• Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium
Användningsområden
•Barbitursyra använder Knoevenegal-kondensationsreaktionen för att omvandlas till barbituratläkemedel som fungerar som dämpande medel i centrala nervsystemet
• Det är en aktiv ingrediens i syntesen av vitamin B12
• Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-52-7
Molekylformel C4H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 128.09
MDL-nummer MFCD00006666
InChI-nyckel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonylurea, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, 6-hydroxyuracil, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, malonylharnstoff, 2,4,6-pyrimidinetrione, barbituric acid, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, pyrimidinetrione
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
LEDER O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barbituric acid
Namnnotering 99+%
Analysprocentintervall 99+%
Merck Index 15, 958
Formel vikt 128.09
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.