Läs mer
Barbitursyra, 99 %
Beskrivning
Barbitursyra används i stor utsträckning vid tillverkning av plaster, textilier, polymerer och läkemedel. Det är en aktiv ingrediens i produktionen av vitamin B 2 . Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium med en aktiv metylengrupp involverad Knoevenegal-kondensering. Det används som prekursor för framställning av 5-arylidenbarbitursyra genom att reagera med aromatisk aldehyd. Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Barbitursyra används i stor utsträckning vid tillverkning av plaster, textilier, polymerer och läkemedel. Det är en aktiv ingrediens i produktionen av vitamin B 2 . Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium med en aktiv metylengrupp involverad Knoevenegal-kondensering. Det används som prekursor för framställning av 5-arylidenbarbitursyra genom att reagera med aromatisk aldehyd. Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barbituric acid |
| Smältpunkt | ∼250 °C (dekomposition) |
| pH | 2 till 3 |
| Flampunkt | 150 °C (302 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 120502 |
| Merck Index | 14,963 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 128.09 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.